Merck
Z743091
Julabo® HighTech series refrigerated/heating circulator
FP40-HL, AC/DC input 230 V AC, US 3-pin plug (6-20P), volume 16 L
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103706
NACRES:
NB.77
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
FP40-HL
Julabo 9312640
パラメーター
-40 °C temp. range (200 °C)
0.2 bar suction rate (0.4 bar)
0.4 bar pump pressure (0.7 bar)
22-26 L/min pump flow
冷却能力
0.68 kw (at 20 °C)
バス開口部 W × L × D
23 cm × 14 cm × 20 cm
キャパシティ
16 L
容量
16 L
16000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
内部および外部循環路への温液の供給用 どのHighTechサーキュレーターも、オプションのPt 100温度センサーで外部システムを直接モニターできます。安全等級3。
  • ICC=インテリジェントカスケードコントロール
  • 自己調整コントローラー、調整可能なPID制御パラメーターで達成される、さまざまなシステムに最適な温度安定性
  • VFD_comfort表示、分解能 0.01°C
  • RS232およびRS485インターフェース、オプション:統合Profibus
  • 簡便なユーザーガイダンス、アナログ/デジタル設定値入力のためのLCDディスプレイ(HLモデルのみ)。表示分解能:99.99°Cまで0.01°C
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)