メーカー/製品名
Julabo 8970450
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Drain tap G 1/4 with lever handle, not self sealing, for use with Julabo® cryo compact thermostats.
特徴および利点
- Temperature range: -30°C to +200°C
- Max. operating pressure: PN 56 bar
法的情報
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)