Merck
Z744036
Plas-Labs グローブボックス用ワークステーション帯電防止イオナイザー
AC/DC input 100 V, 50/60 Hz, Japan plug
別名:
Plas-Labs グローブボックス用ワークステーション帯電防止イオナイザー
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
42132201
NACRES:
NB.79
物質
electrode (Thoriated tungsten)
メーカー/製品名
Plas-Labs 800AS/SPI/J
Overall H × W × depth
5.0 in. × 4 1/4 in. × 2 1/2 in.
重量
2 lb
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
静電気除去装置イオナイザーは、装置から36インチ(91.4 cm)以内の静電気を効果的に除去します。いずれのPlas-Labsグローブボックスやアイソレーションチャンバーでも使用できます。
器機を平坦な場所に置き、電源を入れるだけの簡単な操作です。
機器の特長:1~5パルス/秒でのイオンパルス速度調整。イオンバランス調整。コンパクト設計。特別なメンテナンスは不要です。使用頻度に応じて、イソプロピルアルコールを浸したやわらかい布などでエミッタポイントをやさしく拭いて、汚れを落としてください。
法的情報
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)