物質
polyester
white
包装
pkg of 1 roll (1000 labels)
メーカー/製品名
Diversified Biotech RVHD-1000
L × W
1.5 in. × 0.50 in.
色
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Ideal for use on reusable Labware such as beakers, bottles, flasks, glass vials, tubes, tube racks and pipettes. Enables sample tracking from purification to processing.
- No residue - Easily remove from surfaces without leaving any adhesive
- Track samples - Use labels to follow samples from purification to processing
- Resistant - Resistant to most laboratory solvents and have shown short-term resistance to Acetone and Xylene
- Useful - Great for beakers, bottles, flasks, glass vials, tubes, tube racks and pipettes
法的情報
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)