安全性情報
690050C
Avanti
Soy Phospholipid Mixture
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Soy Phospholipid Mixture, Phospholipids from Soybean, Contains Soy PC (3.8mg) Soy PE (3.0mg) Soy PI (1.8mg) Soy PA (0.7mg) Soy LPC (0.7mg) with 0.1% BHT
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (HPLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (690050C-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL (690050C-10mg)
脂質タイプ
lipid extracts
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Soy phospholipid mixture has been used as a phospholipid standard for lipid extraction.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (690050C-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Liver,Kidney, Respiratory system
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
690050C-VAR:
690050C-BULK:
690050C-10MG:4548173354118
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 7
1 of 7
Seipin performs dissectible functions in promoting lipid droplet biogenesis and regulating droplet morphology
Cartwright BR, et al.
Molecular Biology of the Cell, 26(4), 726-739 (2015)