詳細
Cholestane-3β,5α,6β-triol
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (700054P-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (700054P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@]21[C@@]([C@@H]3[C@H]([C@H]4[C@@]([C@H](CC4)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC3)C)C[C@H]2O)(CC[C@@H](C1)O)C
InChI
1S/C27H48O3/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-20-15-24(29)27(30)16-19(28)11-14-26(27,5)23(20)12-13-25(21,22)4/h17-24,28-30H,6-16H2,1-5H3/t18-,19+,20+,21-,22+,23+,24-,25-,26-,27+/m1/s1
InChI Key
YMMFNKXZULYSOQ-RUXQDQFYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700054P-25MG:
700054P-VAR:
700054P-5MG:
700054P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)