詳細
7α-hydroxy-4-cholesten-3-one
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (700113P-1mg)
pkg of 1 × 10 mg (700113P-10mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@H]1[C@H]2[C@H]3[C@@]([C@H](CC3)[C@@H](CCCC(C)C)C)(CC[C@@H]2[C@]4(CCC(=O)C=C4C1)C)C
InChI
1S/C27H44O2/c1-17(2)7-6-8-18(3)21-9-10-22-25-23(12-14-27(21,22)5)26(4)13-11-20(28)15-19(26)16-24(25)29/h15,17-18,21-25,29H,6-14,16H2,1-5H3/t18-,21-,22+,23+,24-,25+,26+,27-/m1/s1
InChI Key
IOIZWEJGGCZDOL-RQDYSCIWSA-N
関連するカテゴリー
詳細
アプリケーション
- Role as a mediator in cholesterol metabolism: 7α-hydroxycholestenone has been implicated in the discussion on oxysterols as cholesterol metabolites that act as significant mediators within biological systems, highlighting its importance in cholesterol metabolism and potential pharmaceutical implications (Mutemberezi et al., 2016).
WGK
WGK 3
Jan Code
700113P-VAR:
700113P-10MG:
700113P-1MG:
700113P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)