Merck
16413
Supelco
共役 (9Z,11E)-リノレイン酸
analytical standard
別名:
(9Z,11E)-9,11-オクタデカジエン酸, 9Z,11E-CLA, ボビン酸, リノール酸 (9-cis, 11-trans)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H32O2
CAS番号:
分子量:
280.45
MDL番号:
UNSPSCコード:
85151701
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
由来生物
synthetic
品質水準
グレード
analytical standard
アッセイ
≥96.0% (HPLC)
テクニック
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
屈折率
n20/D 1.478-1.483
フォーマット
neat
官能基
carboxylic acid
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCC\C=C\C=C/CCCCCCCC(O)=O
InChI
1S/C18H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-10H,2-6,11-17H2,1H3,(H,19,20)/b8-7+,10-9-
InChI Key
JBYXPOFIGCOSSB-GOJKSUSPSA-N
詳細
共役リノール酸は天然に存在する脂肪酸であり、抗癌、アテローム産生抑制、抗糖尿病などの効果を持ちます。9Z,11Eはリノール酸グループに属する幾何異性体です。
アプリケーション
HPLC-ESI-MS/MS分析では、CLAの窒化種の定量と構造解析のために使用されることがあります。
適切な装置技術に関するさらなる情報については製品の分析試験証明書をご参照ください。さらなるサポートについてはTechnical Serviceまでお問い合わせください。
包装
底の開いたガラス瓶内容物は内部に挿入され接着された円錐部に入っています。
おすすめ製品
NMRに関してメルクのオンラインプラットフォームであるChemisTwin®で利用可能な本製品のデジタル参照物質を検索してください。このChemisTwin®上のデジタル等価物はサンプル同定の確認および化合物の定量化に使用することができます(デジタル外部標準と併用)。数回のクリックでこの物質のNMRスペクトルを閲覧し、オンラインで自分のサンプルと比較することができます。こちらで詳細を確認して無料トライアルを開始してください。
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
16413-BULK:
16413-VAR:
16413-50MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yu Y, Correll PH, Vanden Heuvel JP
Biochimica et Biophysica Acta, 1581(3), 89-99 (2002)
Conjugated linoleic acid is a preferential substrate for fatty acid nitration.
Bonacci G
The Journal of Biological Chemistry, 287(53), 44071-44082 (2012)
Xiaohua Liu et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 60(38), 9705-9710 (2012-09-06)
A simple and accurate method for screening of bacterial strains with the ability to convert free linoleic acid into specific conjugated linoleic acid (CLA) isomers has been developed by combining the ultraviolet spectral scan and capillary electrophoresis analysis. The ultraviolet
Joaquin Angulo et al.
Journal of environmental management, 95 Suppl, S210-S214 (2011-07-26)
Organic waste from markets represents about 10-20% of the total waste of a city. A large proportion comes from the overproduction of fruit and vegetables, turning them into potential pollutant. The nutritional value found for fruit and vegetable waste (FV)
Jason R Deguire et al.
Nutrition research (New York, N.Y.), 32(12), 911-920 (2012-12-19)
The relationships between conjugated linoleic acid (CLA) status, bone, body composition, and the effect of CLA on calciotropic hormones are unclear. A cross-sectional study was designed to examine the association between c9, t11 CLA status in erythrocyte membranes (RBC) and