安全性情報
700236P
Avanti
12-ketochenodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5β-cholanoic acid-3α,7α-diol-12-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H38O5
CAS番号:
分子量:
406.56
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
package of 1 × 5 mg ((700236P-5MG))
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700236P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
700236P-VAR:
700236P-BULK:
700236P-5MG:
試験成績書(COA)