安全性情報
700264P
Avanti
Glycohyodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Glycohyodeoxycholic acid, 5ß-cholanic acid-3α,6α-diol N-(carboxymethyl)-amide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C26H43NO5
CAS番号:
分子量:
449.62
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 5 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
N(CC(=O)O)C(=O)CC[C@H]([C@@H]1[C@@]2([C@H]([C@H]3[C@@H]([C@@]4([C@H]([C@H](C3)O)C[C@@H](CC4)O)C)CC2)CC1)C)C
InChI
1S/C26H43NO5/c1-15(4-7-23(30)27-14-24(31)32)18-5-6-19-17-13-22(29)21-12-16(28)8-10-26(21,3)20(17)9-11-25(18,19)2/h15-22,28-29H,4-14H2,1-3H3,(H,27,30)(H,31,32)/t15-,16-,17+,18-,19+,20+,21+,22+,25-,26-/m1/s1
InChI Key
SPOIYSFQOFYOFZ-BRDORRHWSA-N
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700264P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700264P-5MG:
700264P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)