安全性情報
700330P
Avanti
Allolithocholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5α-cholanoic acid-3α-ol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H40O3
CAS番号:
分子量:
376.57
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.21
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
package of 1 × 5 mg (700330P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C (−15°C to −25°C)
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700330P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700330P-5MG:
700330P-VAR:
試験成績書(COA)