Merck
700255P
Avanti
3-oxo chenodeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
5β-cholanic acid-7α-ol-3-one
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C24H38O4
CAS番号:
分子量:
390.56
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 10 mg
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@]12[C@]([C@](CCC(C3)=O)(C)[C@]3([H])C[C@H]2O)([H])CC[C@@]4(C)[C@@]1([H])CC[C@]4([H])[C@]([H])(C)CCC(O)=O
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700255P-10mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
700255P-10MG:
700255P-VAR:
試験成績書(COA)