安全性情報
700240P
Avanti
Nordeoxycholic acid
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
23-nor-5β-cholanoic acid-3α, 12α-diol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C23H38O4
CAS番号:
分子量:
378.55
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
package of 1 × 5 mg ((700240P-5MG))
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
bile acids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (700240P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
700240P-VAR:
700240P-BULK:
700240P-5MG:
試験成績書(COA)