安全性情報
810282C
Avanti
TopFluor PE
Avanti Research - A Croda Brand 810282C
別名:
1-palmitoyl-2-(dipyrrometheneboron difluoride)undecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H77BF2N3O8P
CAS番号:
分子量:
867.89
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 1 mL (810282C-1mg)
pkg of 5 × 1 mL (810282C-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 810282C
濃度
1 mg/mL (810282C-1mg)
1 mg/mL (810282C-5mg)
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
詳細
TopFluor has a moiety, called dipyrromethene boron difluoride. This fluorescent molecule is covalently attached to various lipid molecules. Phosphoethanolamine is a precursor to phosphatidylcholine and phosphatidylethanolamine.
アプリケーション
TopFluor PE may be used as a fluorescently labeled lipid to replace the head labeled lipid (TFPE-head) to study the fusion efficiency of liposomes. It has also been used in the preparation of liposome.
生物化学的/生理学的作用
Phosphoethanolamine participates in phospholipid metabolism. It has the ability to repress tumor growth both in vitro and in vivo.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810282C-1mg)
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (810282C-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
TopFluor is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
810282C-VAR:
810282C-BULK:
810282C-1MG:4548173360591
810282C-5MG:4548173360607
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Influence of Environmental Conditions on the Fusion of Cationic Liposomes with Living Mammalian Cells
Kolasinac R, et al.
Nanomaterials, 9(7), 1025-1025 (2019)
Phosphoethanolamine and the danger of unproven drugs
Pondee N, et al.
Ecancermedicalscience (2016)
Fumonisin, Folate, and Neural Tube Defects
Comprehensive Toxicology, 12, 189-208 (2010)
Single Particle Fluorescence Burst Analysis of Epsin Induced Membrane Fission
Brooks A, et al.
PLoS ONE, 10(3) (2015)
Single Particle Fluorescence Burst Analysis of Epsin Induced Membrane Fission
Brooks A, et al.
Testing, 10(3) (2015)