アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (840497P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 840497P
脂質タイプ
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC(O)CO)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+]
InChI
1S/C40H75O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-40(44)50-38(36-49-51(45,46)48-34-37(42)33-41)35-47-39(43)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17-18,37-38,41-42H,3-10,12,14-16,19-36H2,1-2H3,(H,45,46);/q;+1/p-1/b13-11-,18-17-;/t37?,38-;/m1./s1
InChI Key
JBOGSUDWCXWRFD-YBBFZHODSA-M
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
Jan Code
840497P-VAR:
840497P-BULK:
840497P-25MG:
試験成績書(COA)