Merck
850182P
Avanti
08:0 PI(4)P
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
PIP[4′](8:0/8:0)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H54N2O16P2
CAS番号:
分子量:
700.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
詳細
1,2-dioctanoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-myo-inositol-4′-phosphate) (ammonium salt)
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 100 μg (with stopper and crimp cap (850182P-100ug))
pkg of 1 × 500 μg (with stopper and crimp cap (850182P-500ug))
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(O[C@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OP([O-])(O)=O)[C@@H](O)[C@H]1O)=O)(OC(CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC)=O.[NH4+].[NH4+]
InChI
1S/C25H48O16P2.2H3N/c1-3-5-7-9-11-13-18(26)37-15-17(39-19(27)14-12-10-8-6-4-2)16-38-43(35,36)41-25-22(30)20(28)24(21(29)23(25)31)40-42(32,33)34;;/h17,20-25,28-31H,3-16H2,1-2H3,(H,35,36)(H2,32,33,34);2*1H3/t17-,20-,21+,22-,23-,24+,25+;;/m1../s1
関連するカテゴリー
詳細
08:0 PIPはホスホイノシトールリン酸塩(PIP)です。PIは、原核生物のうち、マイコバクテリアおよび他のいくつかの細菌属により合成されます。
イノシトールリン脂質種は、細胞の成長、代謝、増殖および生存など細胞生理のほぼすべての側面に関与している膜結合シグナル伝達分子です。
アプリケーション
08:0 PIPは、脂質結合アッセイのための多層小胞リポソーム(MLV)の調製に使用されています。タンパク質-脂質チューブの生成に使用することや、Osh1 OSBP関連ドメイン(ORD)のPIP/ステロール交換特性を分析するための蛍光スペクトルを調べることにも適しています。
生物化学的/生理学的作用
08:0 PIPはイオンチャネル活性を制御できます。水溶性の短いアシル鎖を有するホスホイノシトールリン酸塩(PIP)は、細胞膜への可逆的輸送に使用できます。
包装
2 mL琥珀色血清バイアル、栓および波形キャップ付き(850182P-100 ug)
2 mL琥珀色血清バイアル、栓および波形キャップ付き(850182P-500 ug)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
850182P-100UG:
850182P-VAR:
850182P-500UG:
850182P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
An endophilin-dynamin complex promotes budding of clathrin-coated vesicles during synaptic vesicle recycling
Sundborger A, et al.
Journal of Cell Science, 124(1), 133-143 (2011)
Short-chain phosphoinositide partitioning into plasma membrane models
Collins MD and Gordon SE
Biophysical Journal, 105(11), 2485-2494 (2013)
Intracellular traffic of the lysine and glutamic acid rich protein KERP1 reveals features of endomembrane organization in Entamoeba histolytica
Perdomo D, et al.
Cellular Microbiology, 18(8), 1134-1152 (2016)
Structure of yeast OSBP-related protein Osh1 reveals key determinants for lipid transport and protein targeting at the nucleus-vacuole junction
Manik MK, et al.
Structure, 25(4), 617-629 (2017)
Ke Wang et al.
The Journal of biological chemistry, 287(45), 37964-37972 (2012-09-15)
Macroautophagy (hereafter autophagy) is a degradative cellular pathway that protects eukaryotic cells from stress, starvation, and microbial infection. This process must be tightly controlled because too little or too much autophagy can be deleterious to cellular physiology. The phosphatidylinositol (PtdIns)