アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1 × 200 mg (850350P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850350P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850350P-500mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 850350P
脂質タイプ
cardiolipins
phospholipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C38H76NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-37(40)44-34-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39(3,4)5)47-38(41)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h36H,6-35H2,1-5H3/p+1
InChI Key
LJARBVLDSOWRJT-UHFFFAOYSA-O
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
850350P-25MG:
850350P-200MG:
850350P-500MG:
850350P-VAR:
850350P-BULK:
試験成績書(COA)