Merck
P3819
Sigma-Aldrich
Phytanic acid methyl ester
≥95%
別名:
3,7,11,15-Tetramethylhexadecanoic acid methyl ester
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H42O2
CAS番号:
分子量:
326.56
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥95%
形状
liquid
官能基
ester (methyl)
脂質タイプ
saturated FAs
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
SMILES記法
COC(=O)CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C
InChI
1S/C21H42O2/c1-17(2)10-7-11-18(3)12-8-13-19(4)14-9-15-20(5)16-21(22)23-6/h17-20H,7-16H2,1-6H3
InChI Key
LAWJUFPULQZGLF-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
Jan Code
P3819-25MG:
P3819-5MG:
P3819-VAR:
P3819-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Mohamed M Elmazar et al.
PloS one, 8(1), e45638-e45638 (2013-01-10)
Since activation of PPARγ is the main target for the antidiabetic effect of TZDs, especially when it heterodimerizes with RXR, we aimed to test the potential antidiabetic effect of phytol (250 mg/kg), the natural precursor of phytanic acid, a RXR
Stephen M Storey et al.
Journal of lipid research, 58(6), 1153-1165 (2017-04-16)
Studies in vitro have suggested that both sterol carrier protein-2/sterol carrier protein-x (
Avery L McIntosh et al.
Archives of biochemistry and biophysics, 635, 17-26 (2017-10-21)
While prior studies focusing on male mice suggest a role for sterol carrier protein-2/sterol carrier protein-x (SCP-2/SCP-x; DKO) on hepatic phytol metabolism, its role in females is unresolved. This issue was addressed using female and male wild-type (WT) and DKO