Merck
59498
Supelco
Hexacosanoic-1,2,3,4-13C4 acid
analytical standard
別名:
Cerotinic acid-1,2,3,4-13C4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4C22H52O2
分子量:
400.66
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.13
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥98.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[13C](O)[13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Jan Code
59498-VAR:
59498-BULK:
59498-1MG:
59498-10MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)