Merck
57527
Supelco
Docosanoic-1,2,3,4-13C4 acid
analytical standard
別名:
Behenic acid-1,2,3,4-13C4
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
13C4C18H44O2
分子量:
344.55
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352106
NACRES:
NA.13
グレード
analytical standard
品質水準
アッセイ
≥95.0% (GC)
シェルフライフ
limited shelf life, expiry date on the label
標識化の程度
≥99%
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=[13C](O)[13CH2][13CH2][13CH2]CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C22H44O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h2-21H2,1H3,(H,23,24)/i19+1,20+1,21+1,22+1
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
57527-1MG:
57527-10MG:
57527-BULK:
57527-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)