Merck
850376C
Avanti
18:1 (Δ9-Trans) PC
1,2-dielaidoyl-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform
別名:
1,2-di-(9E-octadecenoyl)-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(18:1(9E)/18:1(9E))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C44H84NO8P
CAS番号:
分子量:
786.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
51191904
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850376C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 850376C
濃度
10 mg/mL (850376C-25mg)
脂質タイプ
phospholipids
cardiolipins
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[P](=O)([O-])(OCC[N+](C)(C)C)OCC(OC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C\CCCCCCCC
InChI
1S/C44H84NO8P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)50-40-42(41-52-54(48,49)51-39-38-45(3,4)5)53-44(47)37-35-33-31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-23,42H,6-19,24-41H2,1-5H3/b22-20+,23-21+
InChI Key
SNKAWJBJQDLSFF-DQPVQCHKSA-N
関連するカテゴリー
詳細
18:1 (Δ9-Trans) PC is a phosphoglycerolipid, which consists of two unsaturated acyl chains.
The list of Phosphatidylcholine products offered by Avanti is designed to provide compounds having a variety of physical properties. Products available include short chain (C3-C8 are water soluble and hygroscopic), saturated, multi-unsaturated and mixed acid PC′s. All of the products are purified by HPLC, and special precautions are taken to protect the products for oxidization and hydrolysis.
アプリケーション
18:1 (Δ9-Trans) PC is suitable for use as a synthetic lipid to study its effects on sarcoplasmic reticulum (SR) Ca2+-ATPase (SERCA) activity.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850376C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850376C-25MG:4548174018255
850376C-VAR:
850376C-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Charge transfer dissociation of phosphocholines: gas-phase ion/ion reactions between helium cations and phospholipid cations
Li P and Jackson GP
Journal of Mass Spectrometry : Jms, 52(5), 271-282 (2017)
Radical-induced fragmentation of phospholipid cations using metastable atom-activated dissociation mass spectrometry (MAD-MS)
Deimler RE, et al.
International Journal of Mass Spectrometry, 390, 178-186 (2015)
Activating and deactivating roles of lipid bilayers on the Ca2+-ATPase/phospholamban complex
Gustavsson M, et al.
Biochemistry, 50(47), 10367-10374 (2011)