Merck
850402C
Avanti
4ME 16:0 PE
1,2-diphytanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
別名:
1,2-di-(3,7,11,15-tetramethylhexadecanoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(16:0(3me,7me,11me,15me)/16:0(3me,7me,11me,15me))
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H90NO8P
CAS番号:
分子量:
804.17
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
liquid
包装
pkg of 1 × 2.5 mL (850402C-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 850402C
濃度
10 mg/mL (850402C-25mg)
脂質タイプ
omega FAs
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O)COC(CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC(C)C)=O
InChI
1S/C45H90NO8P/c1-35(2)17-11-19-37(5)21-13-23-39(7)25-15-27-41(9)31-44(47)51-33-43(34-53-55(49,50)52-30-29-46)54-45(48)32-42(10)28-16-26-40(8)24-14-22-38(6)20-12-18-36(3)4/h35-43H,11-34,46H2,1-10H3,(H,49,50)/t37?,38?,39?,40?,41?,42?,43-/m1/s1
関連するカテゴリー
アプリケーション
4ME 16:0 PE is suitable for use in the preparation of Vaxfectin, a plasmid DNA vaccine. It may also be used in the oriented circular dichroism (OCD) experiment for the measurement of peptide orientation in lipid bilayers.
包装
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850402C-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system, Liver,Kidney
WGK
WGK 3
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
850402C-VAR:
850402C-BULK:
850402C-25MG:4548173360386
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
A cationic lipid-formulated plasmid DNA vaccine confers sustained antibody-mediated protection against aerosolized anthrax spores
Hermanson G, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 101(37), 13601-13606 (2004)
Multiple states of beta-sheet peptide protegrin in lipid bilayers
Heller WT, et al.
Biochemistry, 37(49), 17331-17338 (1998)
Many-body effect of antimicrobial peptides: on the correlation between lipid?s spontaneous curvature and pore formation
Lee MT, et al.
Biophysical Journal, 89(6), 4006-4016 (2005)
Jianjun Pan et al.
The journal of physical chemistry. B, 116(51), 14829-14838 (2012-12-04)
Cholesterol and ether lipids are ubiquitous in mammalian cell membranes, and their interactions are crucial in ether lipid mediated cholesterol trafficking. We report on cholesterol's molecular interactions with ether lipids as determined using a combination of small-angle neutron and X-ray