由来生物
synthetic
アッセイ
>99 (TLC)
フォーム
powder
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O[C@@H]1[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](OC[C@@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)O[C@@H]3CO)O[C@@H]2CO)O[C@@H]1CO
InChI
1S/C54H101NO18/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-42(60)55-37(38(59)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2)36-68-52-48(66)45(63)50(40(34-57)70-52)73-54-49(67)46(64)51(41(35-58)71-54)72-53-47(65)44(62)43(61)39(33-56)69-53/h29,31,37-41,43-54,5
WGK
WGK 3
Jan Code
860147P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)