包装
pkg of 1 × 5 mg (860587P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860587P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C41H81N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-23-25-27-29-31-33-35-41(45)42-39(38-49-50(46,47)48-37-36-43(3,4)5)40(44)34-32-30-28-26-24-22-19-17-15-13-11-9-7-2/h20-21,32,34,39-40,44H,6-19,22-31,33,35-38H2,1-5H3,(H-,42,45,46,47)/b21-20-,34-32+/t39-,40+/m0/s1
InChI Key
NBEADXWAAWCCDG-QDDWGVBQSA-N
詳細
アプリケーション
- リポソームに使用し、ホスファチジルコリン(PC)がスフィンゴミエリン(SM)/コレステロールの相互作用に及ぼす影響を推測するためのオストレオリシンA(OlyA)結合の測定に
- SMの比率定量の標準として
- 表面プラズモン共鳴(SPR)によるC2ドメイン変異に対する影響の検討に
WGK
WGK 3
Jan Code
860587P-5MG:
860587P-BULK:
860587P-VAR:
試験成績書(COA)