包装
pkg of 1 × 10 mg (860592P-10mg)
pkg of 1 × 5 mg (860592P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860592P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O
InChI
1S/C47H95N2O6P/c1-6-8-10-12-14-16-18-20-21-22-23-24-25-26-27-29-31-33-35-37-39-41-47(51)48-45(44-55-56(52,53)54-43-42-49(3,4)5)46(50)40-38-36-34-32-30-28-19-17-15-13-11-9-7-2/h38,40,45-46,50H,6-37,39,41-44H2,1-5H3,(H-,48,51,52,53)/b40-38+/t45-,46+/m0/s1
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
包装
法的情報
よく一緒に購入される製品
Jan Code
860592P-10MG:
860592P-VAR:
860592P-5MG:
860592P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)