Merck
860733P
Avanti
3-keto sphinganine (d18:0, HCl salt)
>99% (TLC), Avanti Research - A Croda Brand
別名:
2S-amino-1-hydroxy-3-octadecanone, hydrochloride salt
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H38ClNO2
分子量:
335.95
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
package of 1 × 5 mg ((860733P-5MG))
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCCCCC([C@]([NH3+])([H])CO)=O.[Cl-]
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860733P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860733P-VAR:
860733P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)