包装
pkg of 1 × 1 mg (860847P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860847P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@H](O)[C@@H](NC([C@@H](O)CCCCCCCCCCC([2H])(C([2H])(C([2H])(C([2H])([2H])[2H])[2H])[2H])[2H])=O)CO
InChI Key
YWZGQPJRQXHVQX-WYSRPCJQSA-N
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860847P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860847P-VAR:
860847P-1MG:
860847P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)