Merck
860851P
Avanti
CER9 (t18:0/26:0/18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860851P, powder
別名:
N-[26-oleoyloxy hexacosanoyl]-D-ribo-phytosphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C62H121NO6
CAS番号:
分子量:
976.63
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860851P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860851P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(N[C@H]([C@H](O)[C@H](O)CCCCCCCCCCCCCC)CO)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C62H121NO6/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-27-31-35-39-43-47-51-55-61(67)69-56-52-48-44-40-36-32-29-26-24-22-20-18-19-21-23-25-28-30-34-38-42-46-50-54-60(66)63-58(57-64)62(68)59(65)53-49-45-41-37-33-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,27,58-59,62,64-65,68H,3-16,18-26,28-57
InChI Key
CEQMSSYIQDMJAU-VUVYNQOZSA-N
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860851P-1mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
Jan Code
860851P-1MG:
860851P-VAR:
860851P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)