Merck
860850P
Avanti
CER1 (d18:1/26:0/18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860850P, powder
別名:
N-[26-オレオイルオキシヘキサコサノイル]-D-エリトロ-スフィンゴシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C62H119NO5
CAS番号:
分子量:
958.61
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (860850P-1mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860850P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(N[C@H]([C@H](O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)CO)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C62H119NO5/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-27-32-36-40-44-48-52-56-62(67)68-57-53-49-45-41-37-33-29-26-24-22-20-18-19-21-23-25-28-31-35-39-43-47-51-55-61(66)63-59(58-64)60(65)54-50-46-42-38-34-30-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,27,50,54,59-60,64-65H,3-16,18-26,28-49,51
詳細
CER1(d18:1/26:0/18:1)[別名:N-[26-オレオイルオキシヘキサコサノイル]-D-エリスロ-スフィンゴシン]は、エステル化セラミドです。この脂質は、エステル化されたωヒドロキシ(EO)脂肪酸と、その塩基部分に2つの水酸基を含みます。
包装
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(860850P-1 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860850P-1MG:
860850P-VAR:
860850P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Ali Assi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 412(3), 777-793 (2019-12-21)
Stratum corneum lipids are responsible for the skin's barrier function. They are the final product of epidermis lipid biosynthesis. During this process, lipids evolve from simple to complex structures in three main levels respectively (stratum basal level, stratum granulosum level