包装
pkg of 1 × 25 mg (870122P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCN(C(CCCCC[NH3+])=O)[H])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C47H89N2O9P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33-37-46(51)55-42-44(43-57-59(53,54)56-41-40-49-45(50)36-32-31-35-39-48)58-47(52)38-34-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-20,44H,3-16,21-43,48H2,1-2H3,(H,49,50)(H,53,54)/b19-17-,20-18-/t44-/m1/s1
InChI Key
OVCGTEBXOCFVEO-OHRCZFALSA-N
WGK
WGK 3
適用法令
Jan Code
870122P-25MG:
870122P-VAR:
870122P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)