Merck
880133P
Avanti
Bis-DSPE PEG2000
Avanti Research - A Croda Brand 880133P, powder
別名:
Bis(1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine)-N-[(polyethylene glycol)-2000] (sodium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C172H336N2Na2O62P2
CAS番号:
分子量:
3532.41
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (880133P-25mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 880133P
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCNC(COCCOCCOCCOCC(NCCOP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O)=O)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O.[Na+].[Na+]
InChI Key
VEBOGXYVSDOURA-RHNAJWHGSA-L
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880133P-25mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
880133P-VAR:
880133P-BULK:
880133P-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8