Merck
870127P
Avanti
16:0 hexynoyl PE
powder
別名:
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-(5-hexynoyl) (ammonium salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C43H83N2O9P
CAS番号:
分子量:
803.10
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 25 mg (870127P-25mg)
脂質タイプ
headgroup modified lipids
click reagents
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@@](COP([O-])(OCCN([H])C(CCCC#C)=O)=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
InChI
1S/C43H80NO9P.H3N/c1-4-7-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-31-34-42(46)50-38-40(39-52-54(48,49)51-37-36-44-41(45)33-30-9-6-3)53-43(47)35-32-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-8-5-2;/h3,40H,4-5,7-39H2,1-2H3,(H,44,45)(H,48,49);1H3/t40-;/m1./s1
InChI Key
YTZUQHQKTCVMFU-YPMTVOEDSA-N
関連するカテゴリー
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870127P-25mg)
保管分類コード
11 - Combustible Solids
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
870127P-VAR:
870127P-25MG:
870127P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)