アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (860431P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand 860431P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@]([C@@]([H])(/C=C/CCCCCCCCCCCCC)O)(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C40H77NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-34(43)33(32-48-40-39(47)38(46)37(45)35(31-42)49-40)41-36(44)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h27,29,33-35,37-40,42-43,45-47H,3-26,28,30-32H2,1-2H3,(H,41,44)/b29-27+/t33-,34+,35+,37-,38-,39+,40-
InChI Key
VJLLLMIZEJJZTE-KAQXTUTFSA-N
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860431P-5MG:
860431P-BULK:
860431P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック