Merck
860546P
Avanti
C24:1 ガラクトシル(β) セラミド (d18:1/24:1(15Z))
Avanti Research - A Croda Brand 860546P, powder
別名:
D-ガラクトシル-β-1,1′ N-ネルボノイル-D-エリトロ-スフィンゴシン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C48H91NO8
CAS番号:
分子量:
810.24
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (860546P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860546P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C48H91NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(52)49-41(40-56-48-47(55)46(54)45(53)43(39-50)57-48)42(51)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h17-18,35,37,41-43,45-48,50-51,53-55H,3-16,19-34,36,38-40H2,1-2H3,(H,49,52)/b18-17-,37-35+/t41?,42-,43-,45+,46+,47-,48+/m1/s1
InChI Key
WBOZIXHPUPAOIA-KVGFKTOYSA-N
詳細
ββ-ガラクトシルセラミド(GalCer)またはセレブロシドは、またはβ-GalCerシンターゼによりスフィンゴ糖脂質から合成されます。これらはゴルジ体と小胞体から合成された後、サイトゾルの表面細胞膜に局在します。GalCerは脳とミエリン構造に存在します。
アプリケーション
C24:1ガラクトシル(β)セラミド(d18:1/24:1(15Z))は、以下の使用に適しています:
  • 親水性相互作用クロマトグラフィーベースの液体クロマトグラフィー質量分析のための標準ヘキソシルセラミドとして
  • オゾン誘発性解離質量分析における脂質標準として
  • ホスファチジルセリンと組み合わせた脂質ナノチューブ(LNT)の調製に
生物化学的/生理学的作用
βクラッベ病(Krabbe′s disease)では、ガラクトシルセラミダーゼ酵素の欠損により-ガラクトシルセラミド(GalCer)レベルが上昇します。高レベルのネルボン酸含有セラミド(d18:1/24:1)は老化と関連しています。
包装
5 mL琥珀色ガラス製スクリューキャップバイアル(860546P-5 mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
860546P-VAR:
860546P-BULK:
860546P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Helical organization of blood coagulation factor VIII on lipid nanotubes
Miller J, et al.
Journal of Visualized Experiments, 28(88), e51254-e51254 (2014)
Age-dependent changes in nervonic acid-containing sphingolipids in mouse hippocampus
Vozella V, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Molecular and Cell Biology of Lipids, 1862(12), 1502-1511 (2017)
Diastereomer-specific quantification of bioactive hexosylceramides from bacteria and mammals
Von Gerichten J, et al.
Journal of Lipid Research, 58(6), 1247-1258 (2017)
Characterization and direct quantitation of cerebroside molecular species from lipid extracts by shotgun lipidomics
Han X and Cheng H
Journal of Lipid Research, 46(1), 163-175 (2005)
Structural analysis of unsaturated glycosphingolipids using shotgun ozone-induced dissociation mass spectrometry
Barrientos RC, et al.
Journal of the American Society For Mass Spectrometry, 28(11), 2330-2343 (2017)