Merck
860844P
Avanti
C18 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:0)
Avanti Research - A Croda Brand 860844P, powder
別名:
D-galactosyl-β-1,1′-N-stearoyl-D-erythro-sphingosine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C42H81 NO8
CAS番号:
分子量:
728.09
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (860844P-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand 860844P
脂質タイプ
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C42H81NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-20-22-24-26-28-30-32-38(46)43-35(34-50-42-41(49)40(48)39(47)37(33-44)51-42)36(45)31-29-27-25-23-21-19-16-14-12-10-8-6-4-2/h29,31,35-37,39-42,44-45,47-49H,3-28,30,32-34H2,1-2H3,(H,43,46)/b31-29+
InChI Key
YMYQEDCYNANIPI-OWWNRXNESA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
C18 Galactosyl(β) Ceramide (d18:1/18:0) or D-galactosyl- β -1,1′-N-stearoyl-D-erythro-sphingosine has been used as a cerebroside standard in glycolipid isomer analysis using ultra-high resolution ion mobility spectrometry separations.
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860844P-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
No data available
引火点(℃)
No data available
適用法令
Jan Code
860844P-VAR:
860844P-5MG:
860844P-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Roza Wojcik et al.
International journal of molecular sciences, 18(1) (2017-01-21)
Understanding the biological roles and mechanisms of lipids and glycolipids is challenging due to the vast number of possible isomers that may exist. Mass spectrometry (MS) measurements are currently the dominant approach for studying and providing detailed information on lipid