アッセイ
99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 5 mg (860854P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research™ - A Croda Brand (860854P)
脂質タイプ
deuterated lipids
sphingolipids
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC)=O)CO[C@H](O1)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]([C@H]1CO)O
InChI
1S/C48H93NO8/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-23-24-26-28-30-32-34-36-38-44(52)49-41(40-56-48-47(55)46(54)45(53)43(39-50)57-48)42(51)37-35-33-31-29-27-25-16-14-12-10-8-6-4-2/h35,37,41-43,45-48,50-51,53-55H,3-34,36,38-40H2,1-2H3,(H,49,52)/b37-35+/t41-
InChI Key
POQRWMRXUOPCLD-HIIAJUEOSA-N
関連するカテゴリー
詳細
生物化学的/生理学的作用
WGK
WGK 3
Jan Code
860854P-BULK:
860854P-VAR:
860854P-5MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)