Merck
870321P
Avanti
C18:1 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Oleoy L-carnitine-d9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C25H38D9NO4
分子量:
434.70
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x1 mg (870321P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]C(C[C@H](OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C25H47NO4/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-25(29)30-23(21-24(27)28)22-26(2,3)4/h12-13,23H,5-11,14-22H2,1-4H3/b13-12-/t23-/m0/s1/i2D3,3D3,4D3
InChI Key
IPOLTUVFXFHAHI-BZADHMHDSA-N
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870321P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870321P-1MG:
870321P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)