Merck
870325P
Avanti
C14:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Myristoyl L-carnitine-d9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C21H32D9NO4
CAS番号:
分子量:
380.61
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.28
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x1 mg (870325P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
アプリケーション
Lipidomics
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870325P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870325P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)