主要文書
8.01417
Sigma-Aldrich
1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate
for synthesis
別名:
1-Aminoguanidinium hydrogen carbonate, Aminoguanidine bicarbonate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H8N4O3
CAS番号:
分子量:
136.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
219-956-7
NACRES:
NA.22
フォーム:
powder
品質水準
フォーム
powder
自己発火温度
245 °C
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
8.9 (20 °C, 5 g/L in H2O)
mp
125 °C (decomposes)
溶解性
3.3 g/L
密度
1.56 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
700 kg/m3
保管温度
2-30°C
SMILES記法
[N+H2](N)\C(=N\[H])\N.[O-]C(=O)O
InChI
1S/CH6N4.CH2O3/c2-1(3)5-4;2-1(3)4/h4H2,(H4,2,3,5);(H2,2,3,4)
InChI Key
OTXHZHQQWQTQMW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
  • The chemistry of aminoguanidine derivatives – preparation, crystal structure, thermal properties, and molecular docking studies of aminoguanidinium salts: Explores the preparation and properties of aminoguanidine derivatives, highlighting the versatility of aminoguanidinium salts in various chemical contexts (R Selvakumar et al., 2015).
アナリシスノート
Color (visual): white to off white
Assay (HClO₄): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3