安全性情報
870327P
Avanti
C10:0 L-carnitine-d9 (HCl salt)
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Decanoyl L-carnitine-d9 (HCl salt)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H25D9ClNO4
分子量:
360.96
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.28
アッセイ
>99% (TLC)
形状
powder
包装
pkg of 1x1 mg (870327P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
アプリケーション
Lipidomics
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870327P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870327P-1MG:
870327P-VAR:
試験成績書(COA)