Merck
870329P
Avanti
C6:0 L-carnitine-d9
Avanti Research - A Croda Brand
別名:
Hexanoyl L-carnitine-d9
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H16D9NO4
分子量:
268.40
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
>99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1x1 mg (870329P-1MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
lipidomics
lipidomics
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
[O-]C(C[C@@H](OC(CCCCC)=O)C[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C13H25NO4/c1-5-6-7-8-13(17)18-11(9-12(15)16)10-14(2,3)4/h11H,5-10H2,1-4H3/t11-/m1/s1/i2D3,3D3,4D3
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (870329P-1MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
870329P-1MG:
870329P-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)