安全性情報
890812P
Avanti
VSA 1
別名:
Semisynthetic Saponin Adjuvant-VSA 1
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C88H145NO39
CAS番号:
分子量:
1841.08
UNSPSCコード:
12352211
アッセイ
≥99% (TLC)
フォーム
powder
包装
pkg of 1 × 1 mg (890812P-1MG)
pkg of 1 × 5 mg (890812P-5MG)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
アプリケーション
vaccine development
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
SMILES記法
CCCCCCCCCCCCNC(=O)C1OC(OC2CCC3(C)C(CCC4(C)C3CC=C3C5CC(C)(C)CCC5(CCC43C)C(=O)OC3OC(C)C(O)C(O)C3OC3OC(C)C(OC4OCC(O)C(O)C4O)C(OC4OC(CO)C(O)C(OC5OCC(O)C(O)C5O)C4O)C3O)C2(C)C=O)C(OC2OC(CO)C(O)C(O)C2O)C(OC2OC(C)C(O)C(O)C2O)C1O
関連するカテゴリー
詳細
VSA-1 is a semisynthetic saponin adjuvant derived from the naturally occurring and readily accessible Momordica saponin, capable of stimulating antigen-specific humoral and cellular immune responses. Both VSA-1 and QS-21 significantly increased the titers of IgG and opsonic antibodies against seven selected serotypes, including serotypes 3, 14, and 19A, which are associated with most PCV13 breakthrough infections.
アプリケーション
Vaccine development
包装
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890812P-1MG); 5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (890812P-5MG)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
890812P-5MG:
890812P-VAR:
890812P-1MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)