安全性情報
900415C
Avanti
Oleic Acid (18-azido)
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
別名:
(Z)-18-azidooctadec-9-enoic acid
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C18H33N3O2
CAS番号:
分子量:
323.47
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352211
NACRES:
NA.25
アッセイ
99% (TLC)
フォーム
chloroform solution
包装
pkg of 1 × 25 mg (900415C-25mg)
pkg of 1 × 5 mg (900415C-5mg)
メーカー/製品名
Avanti Research - A Croda Brand
濃度
10 mg/mL in chloroform (900415C-25mg)
5 mg/mL in chloroform (900415C-5mg)
脂質タイプ
click reagents
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
包装
pkg of 1 x 25 mg, 10 mg/mL, 2.5 mL; 5mL Clear Glass Sealed Ampule (900415C-25mg)
pkg of 1 x 5mg, 5 mg/mL, 1 mL; 5mL Clear Glass Sealed Ampule (900415C-5mg)
法的情報
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Central nervous system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
900415C-5MG:4548173357768
900415C-BULK:
900415C-VAR:
900415C-25MG:4548173357751
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
Pierre-Christian Violet et al.
JCI insight, 5(1) (2019-12-11)
BACKGROUNDWe hypothesized that obesity-associated hepatosteatosis is a pathophysiological chemical depot for fat-soluble vitamins and altered normal physiology. Using α-tocopherol (vitamin E) as a model vitamin, pharmacokinetics and kinetics principles were used to determine whether excess liver fat sequestered α-tocopherol in