Merck
D-049
Supelco
N-デスメチルクロバザム 溶液
100 μg/mL in acetonitrile, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C15H11ClN2O2
CAS番号:
分子量:
286.71
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
形状
liquid
特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
濃度
100 μg/mL in acetonitrile
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
O=C(C1)N(C2=CC=CC=C2)C3=C(C=CC(Cl)=C3)NC1=O
InChI
1S/C15H11ClN2O2/c16-10-6-7-12-13(8-10)18(11-4-2-1-3-5-11)15(20)9-14(19)17-12/h1-8H,9H2,(H,17,19)
InChI Key
RRTVVRIFVKKTJK-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
法医学分析や法医学毒物学分析から尿薬物検査まで、LCまたはGCアプリケーションに使用するための認定溶液標準品。尿、血清および血漿に含まれるN-デスメチルクロバザムは薬理活性があり、クロバザムの主要代謝物です。
アプリケーション
  • てんかん治療におけるバイオアベイラビリティへの影響: ある研究では、薬剤耐性てんかんにおける追加療法として使用された場合の N-デスメチルクロバザムの薬物間相互作用および神経心理学的影響への影響について議論され、治療バイオアベイラビリティを高める役割が強調されました(Pietrafusa et al., 2023)。
  • 薬物動態の変動性に関する研究: 研究では、N-デスメチルクロバザムの薬物動態の変動性を調査し、年齢、薬物相互作用、てんかん患者における毒性の生化学的マーカーによる影響を強調し、その薬理学的特性のより深い理解に貢献しました(Heger et al., 2024)。
  • 薬物間相互作用の評価: 包括的な分析により、N-デスメチルクロバザムと抗てんかん薬との潜在的な薬物間相互作用が調査され、臨床現場での安全で効果的な使用に関する洞察が得られました(Gaston et al., 2023)。
  • てんかん管理における相乗効果: セノバメート-クロバザム相互作用に関する多施設共同研究では、薬物動態学的相互作用と相乗効果の証拠の両方が明らかになり、N-デスメチルクロバザム′がてんかんの治療結果を向上させる可能性があることが強調されました(Osborn and Abou-Khalil, 2023)。
  • 法医学における代謝物の分析: N-デスメチルクロバザムを含むベンゾジアゼピン受容体作動薬′代謝物の測定に関する研究では、尿中の検出と濃度レベルが概説され、法医学毒物学への応用が提案されています(Volkova et al., 2023)。
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
35.6 °F - closed cup
引火点(℃)
2 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
D-049-CC:
D-049-1ML:4548173316789
文書ライブラリにアクセスする
R Herráez-Hernández et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 14(8-10), 1077-1087 (1996-06-01)
An on-line dialysis-solid-phase extraction-gas chromatographic (GC) approach has been developed for the determination of drugs in plasma, using some benzodiazepines as model compounds. Clean-up is based on performing the dialysis of 100 microliters samples for 7 min using water as
F Nakamura et al.
Epilepsia, 37(8), 728-735 (1996-08-01)
The antiepileptic effects of clobazam, a 1,5-benzodiazepine, have been well documented in animal experiments and clinical trials. However, the drug's mechanisms of antiepileptic actions are still undetermined. The purpose of this study was to learn how clobazam and its active
D F LeGatt et al.
Clinical biochemistry, 26(3), 159-163 (1993-06-01)
We have developed a simple, rapid method for determination of the antiepileptic drug clobazam and its major active metabolite, norclobazam in serum. Serum (200 microL) made alkaline with sodium borate buffer is extracted with toluene. After evaporation of the organic
Masako Kinoshita et al.
Journal of the neurological sciences, 263(1-2), 44-48 (2007-06-26)
We evaluated the efficacy of low-dose, add-on therapy of CLB in adults with refractory epilepsy. 28 patients were included: 12 with temporal lobe epilepsy (TLE), 14 with extratemporal lobe epilepsy (ETLE) and 2 with symptomatic generalized epilepsy (SGE). CLB was
K K Akerman
Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation, 56(7), 609-614 (1996-11-01)
This report describes a simple reversed-phase high-performance liquid chromatographic (HPLC) method with automated solid-phase extraction (SPE) for analysing clobazam and norclobazam concentrations in human serum or plasma. For the HPLC analysis the samples and standards are prepared with an ASPEC