特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
cannabis testing
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
OC1=CC(CCCCC)=CC2=C1C3C=C(CO)CCC3C(O2)(C)C
InChI
1S/C21H30O3/c1-4-5-6-7-14-11-18(23)20-16-10-15(13-22)8-9-17(16)21(2,3)24-19(20)12-14/h10-12,16-17,22-23H,4-9,13H2,1-3H3
InChI Key
YCBKSSAWEUDACY-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
- Quantitative Bioanalysis in Cannabis Research: (±)-11-Hydroxy-Δ⁹-THC solution is utilized in the development and validation of a liquid chromatography high-resolution mass spectrometry (LC-HRMS) method. This method quantifies cannabinoids in whole blood, specifically targeting recent cannabis use, which is crucial for both clinical and legal purposes (DeGregorio et al., 2020).
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
H-026-1ML:4548173319193
H-026-CC:
試験成績書(COA)