特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
cannabis testing
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OC1=C2C3C(CCC(C(O)=O)=C3)C(C)(C)OC2=CC(CCCCC([2H])([2H])[2H])=C1
InChI
1S/C21H28O4/c1-4-5-6-7-13-10-17(22)19-15-12-14(20(23)24)8-9-16(15)21(2,3)25-18(19)11-13/h10-12,15-16,22H,4-9H2,1-3H3,(H,23,24)/i1D3
InChI Key
YOVRGSHRZRJTLZ-FIBGUPNXSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- HIV 感染者における大麻の使用と炎症、免疫活性化、微生物転座のバイオマーカー: この研究では、HIV 陽性者における大麻の使用とさまざまな健康指標との関係を調査します。このような研究で 11-nor-9-Carboxy-Δ⁹-THC などのカンナビノイド代謝物を使用することは、大麻が免疫の健康に与える影響を理解する上で重要です(Okafor et al., 2024)。
- 死後のカンナビノイドの再分布: 新しいデータセットの統計分析とメタ分析: この研究では、THC とその代謝物を含むカンナビノイドが死後の体内でどのように分布しているかを調査します。これは法医学にとって重要であり、特に死亡前の物質使用の時間と量を決定する上で重要です(Tascon et al., 2023)。
- アルコール依存症に関連する遺伝子と化学物質を特定するためのプロテオーム全体の関連研究と機能エンリッチメント分析の統合分析: この研究では、高度なプロテオームおよびゲノム解析技術を利用して、大麻代謝物を含む化学物質への曝露とアルコール依存症の遺伝子マーカーを関連付けています(Zhang et al., 2023)。
- 2021 年から 2022 年にかけて中国新疆ウイグル自治区で乱用の可能性がある物質の分析、発生、消費: カンナビノイドを含む精神活性物質の使用パターンに関する洞察を提供し、公衆衛生および規制戦略に貢献しています(Zhao et al., 2023)。
- 妊娠マウスにおける(-)-Δ(9)-テトラヒドロカンナビノールおよびその主要代謝物への母体および胎児の曝露は、P 糖タンパク質と乳がん抵抗性タンパク質によって異なる影響を受けます: 薬物トランスポーターがカンナビノイドの胎盤移行にどのように影響するかを調査します。これは、出生前曝露に関連するリスクを理解するために重要です(Chen et al., 2023)。
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
T-004-CC:
T-004-1ML:4548173317076
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Analysis of Tetrahydrocannabinol (THC) and Carboxytetrahydrocannabinol (THCCOOH) in Surface Waters by SPME and GC/MS