特徴
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule A (Switzerland)
濃度
100 μg/mL in methanol (as free base)
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
アプリケーション
forensics and toxicology
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
SMILES記法
CS(O)(=O)=O.CS(O)(=O)=O.[2H]C([2H])(CN)C([2H])([2H])C[C@H](N)C(=O)N[C@@H](C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C15H25N3O.2CH4O3S/c1-12(11-13-7-3-2-4-8-13)18-15(19)14(17)9-5-6-10-16;2*1-5(2,3)4/h2-4,7-8,12,14H,5-6,9-11,16-17H2,1H3,(H,18,19);2*1H3,(H,2,3,4)/t12-,14-;;/m0../s1/i5D2,6D2;;
InChI Key
CETWSOHVEGTIBR-DIDVIBMPSA-N
詳細
アプリケーション
- Risk of Major Cardiovascular and Cerebrovascular Events in Users of Lisdexamfetamine and Other Medications for Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder: This population-based cohort study in Denmark and Sweden leverages Lisdexamfetamine-D₄ to investigate cardiovascular risks associated with ADHD medications, demonstrating its critical role in safety and efficacy assessments (Forns J et al., 2022).
法的情報
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
L-028-1ML:
L-028-CC:
試験成績書(COA)