安全性情報
M-178
Supelco
Meprobamate-13C3 solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C613C3H18N2O4
分子量:
221.23
EC Number:
UNSPSCコード:
41116107
NACRES:
NA.24
グレード
certified reference material
品質水準
フォーム
liquid
特徴
(Snap-N-Spike®)
包装
ampule of 1 mL
メーカー/製品名
Cerilliant®
drug control
Narcotic Licence Schedule B (Switzerland)
濃度
100 μg/mL in methanol
テクニック
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
mp
-47.99 °C
密度
0.78 g/cm3 at 20 °C
アプリケーション
clinical testing
フォーマット
single component solution
保管温度
−20°C
詳細
This stable-labeled internal standard is suitable for meprobamate testing or isotope dilution methods by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, pain prescription monitoring, or urine drug testing applications. Marketed under trade names such as Milltown, Meprospan, and Equanil, meprobamate is a minor tranquilizer used for the treatment of anxiety and muscle spasms.
法的情報
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M-178-1ML:
M-178-CHK:
M-178-CC:
試験成績書(COA)