product name
199培地, With Hanks′ salts and L-glutamine, without sodium bicarbonate, powder, suitable for cell culture
形状
powder
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
構成
HEPES: no
Hanks’ salts (2% CO2): yes
sodium pyruvate: no
NaHCO3: no
L-glutamine: yes
phenol red: yes
輸送温度
ambient
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
- 複雑な環境におけるセンサーのpH感受性の検査と測定
- 卵母細胞の回収中の培養培地
- Leishmania donovani培養用L. donovani(LdBOB)前鞭毛体培地の成分として
- 内臓脂肪組織外植片の培養
数量
再構成
よく一緒に購入される製品
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
M0393-25KG:
M0393-ALC:
M0393-50L:
M0393-1L:
M0393LF1-BIBC:
M0393-BIBC:
M0393-2X5L:
M0393-BULK:
M0393-25K:
M0393-10L:
M0393-50K:
M0393-10X1L:
M0393-PROC:
M0393-50KG:
M0393-ALC2:
M0393-VAR:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Medium 199 supports non-transformed cell cultivation in virology and vaccine production, offering broad species applicability.