Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
P9403
Sigma-Aldrich
ポリ(A)
別名:
ポリアデニル酸 カリウム塩, ポリ(A) カリウム塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
NACRES:
NA.51
フォーム
powder
品質水準
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ポリアデニル酸(ポリA)が、非イオン性ヌクレオリピッドを用いてドーピングされたカチオン性リポソームへの結合を評価するのに使用されます。 ポリAは、潜在的治療剤、例えばアルカロイドのイソキノリン基等の結合を評価する小分子mRNA標的薬物開発で使用されます。
調製ノート
ポリヌクレオチドホスホリラ-ゼを用いてADPから調製
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
P9403-1G:
P9403-25MG-PW:
P9403-500MG:
P9403-25MG:
P9403-250MG-PW:
P9403-VAR:
P9403-BULK:
P9403-100MG-PW:
P9403-250MG:
P9403-1G-PW:
P9403-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Prabal Giri et al.
Current medicinal chemistry, 16(8), 965-987 (2009-03-12)
The use of small molecules to specifically control important cellular functions is an area of major current interest at the interface of chemical biology and medicinal chemistry. Recognition of ribonucleic acids (RNA) has emerged more recently as a critical event
Polyadenylic acid binding on cationic liposomes doped with the non-ionic nucleolipid Lauroyl Uridine.
Cuomo F, Ceglie A, Colafemmina G, et al.
Colloids and Surfaces, B: Biointerfaces, 82, 277-282 (2011)
Prabal Giri et al.
Molecular bioSystems, 6(1), 81-88 (2009-12-22)
The use of small molecules to specifically control important cellular functions through binding to nucleic acids is an area of major current interest at the interface of chemical biology and medicinal chemistry. The polyadenylic acid [poly(A)] tail of mRNA has
Tian-Li Duan et al.
Cells, 8(8) (2019-08-08)
Poly(A)-specific ribonuclease (PARN), a multifunctional multi-domain deadenylase, is crucial to the regulation of mRNA turnover and the maturation of various non-coding RNAs. Despite extensive studies of the well-folding domains responsible for PARN catalysis, the structure and function of the C-terminal
Prabal Giri et al.
Mini reviews in medicinal chemistry, 10(7), 568-577 (2010-05-27)
After fifty years of DNA targeting through intercalators and groove binders and related studies now the current focus is in RNA targeting. Polyadenylic acid [poly(A)] tail of mRNA has been recently established as a potential drug target due to its